Bouchons à vis en plastique avec ouverture, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
292270508 292270602 292270902 292271007 292270808
201-1921EA 2.4 EUR InStock
201-1921 201-1922 201-1923 201-1925 201-1924
Bouchons à vis en plastique avec ouverture, DURAN®
Capuchons Bouchons pour flacons
En PBT, rouge sans joints.
  • Pour filetages DIN/GL
  • Résistance thermique jusqu'à 180 °C
  • Autoclavable
Avec trou central.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité