Raccords de couplage filetés, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
DURAN®
201-1705EA 27.4 EUR InStock
201-1705 201-1706 201-1707 SCOT2926085 201-0493 201-1708
Raccords de couplage filetés, DURAN®
Raccords et connecteurs
En PBT rouge avec joint intégré en silicone (VMQ)/PTFE
  • Pour un raccordement flexible de 2 pièces en verre filetées DIN
  • Thermorésistants de -45...+180 °C
  • Excellente étanchéité
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité