Connecteurs pour tuyaux, en X
Fournisseur: KARTELL
71410 71411 71412 71413 71414 71415 71416
229-0742EA 22.5 EUR InStock
229-0742 229-0743 229-0744 229-0745 229-0746 229-0747 229-0748
Connecteurs pour tuyaux, en X
Raccords et connecteurs
En PP translucide
  • Good mechanical strength and chemical resistance
  • Very good thermal resistance
  • Autoclavable
  • Suitable for foodstuff
Dimensions are shown as both nominal and exact as elasticity of tubing will influence the choice of size. Use our tubing selector 229-0111 to determine "grip". This will then give equivalent crest dimension for the particular connector concerned.
They meet with the Food and Drug regulations.90/128CEE 92/39CEE and FDA 21 CFR 177.1520.
Suitable for foodstuff.
Certifications: Conformes aux normes relatives à l'alimentation et aux médicaments 90/128CE, 92/39CE et FDA 21 CFR 177.1520.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité