Jonctions en deux parties pour tuyaux
Fournisseur: KARTELL
70434 70435 70436 70536 70535
229-0700EA 18.6 EUR InStock
229-0700 229-0701 229-0702 229-0730 229-0729
Jonctions en deux parties pour tuyaux
Raccords et connecteurs
En LDPE transparent incassable.
  • Bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique (température d'utilisation jusqu'à 80 °C)
  • Incassables et étanches
Dotés d'extrémités coniques en deux parties à assembler, ils démontrent une étanchéité parfaite et démontage aisé. Ils ne conviennent pas aux applications sous vide.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité