Connecteurs pour tuyaux, en Y
Fournisseur: KARTELL
70464 70465 70466 70467 70468 70525 70526
229-0708EA 11.9 EUR InStock
229-0708 229-0709 229-0710 229-0711 229-0712 229-0721 229-0722
Connecteurs pour tuyaux, en Y
Raccords et connecteurs
En PP translucide.
  • Bonne résistance mécanique et chimique
  • Très bonne résistance thermique
  • Autoclavable
  • Compatibles avec les denrées alimentaires
Les dimensions nominales et exactes sont indiquées car l'élasticité des tuyaux influencera le choix de la taille. Utilisez notre sélecteur de tuyaux 229-0111 afin de déterminer la « prise ». Vous obtiendrez alors la dimension de crête équivalente pour le connecteur concerné.
They meet with the Food and Drug regulations.90/128CEE 92/39CEE and FDA 21 CFR 177.1520.
Suitable for foodstuff.
Certifications: Conformes aux normes relatives à l'alimentation et aux médicaments 90/128CE, 92/39CE et FDA 21 CFR 177.1520.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité