Connecteurs pour tuyaux, droits
Fournisseur: KARTELL
70510 70511 70512 70513 70514 70515
229-0713EA 10.8 EUR InStock
229-0713 229-0714 229-0715 229-0716 229-0717 229-0718
Connecteurs pour tuyaux, droits
Raccords et connecteurs
En PP, blanc
  • Bonne résistance mécanique et chimique
  • Très bonne résistance thermique
  • Autoclavable
  • Conformes aux directives relatives aux denrées alimentaires 90/128/CEE, 92/39/CEE et FDA 21 CFR 177.1520
Avec embouts biseautés, pour raccorder des tuyaux de diamètre identique.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité