Joints pour bouchons de raccord filetés
Fournisseur: Bohlender
H975-02 H975-04 H975-06 H975-10 H975-12 H975-14 H975-18 H975-20 H975-22 H975-26 H975-28 H975-30 H975-34 H975-36
BOHLH975-02EA 16.4 EUR InStock
BOHLH975-02 BOHLH975-04 BOHLH975-06 BOHLH975-10 BOHLH975-12 BOHLH975-14 BOHLH975-18 BOHLH975-20 BOHLH975-22 BOHLH975-26 BOHLH975-28 BOHLH975-30 BOHLH975-34 BOHLH975-36
Joints pour bouchons de raccord filetés
Capuchons Bouchons pour flacons
En silicone avec laveurs en PTFE
  • Résistants à une température de −200 à +250 °C
  • Très bonne résistance chimique
  • Manipulation aisée
Adaptés aux bouchons de raccord filetés avec trou et filetage GL
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité