Seals for threaded connection caps (Septa)
Fournisseur: BIRZLE PETER B.
292460503 292460606 292460906 1095576
201-1961EA 2.2 EUR InStock
201-1961 201-1962 201-1963 201-1965
Seals for threaded connection caps (Septa)
Septa
En silicone, transparent
  • Particulièrement adaptés à une utilisation comme septums (à percer)
  • Très bonne résistance chimique
  • Excellente résistance thermique
Pour capuchons pour raccords à vis avec filetage GL.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité