Pommadiers, avec bouchon à visser, Corning® Gosselin™
Fournisseur: Corning
PV125-01 PV30-01 PV500-01 PV75-01
215-1309EA 306 EUR InStock
215-1309 215-1311 215-1312 215-1323
Pommadiers, avec bouchon à visser, Corning® Gosselin™
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
PP, opaque white, with screw cap.
  • Excellente résistance aux chocs
  • Très bonne résistance chimique
Ideal for sampling, storage and transport of solid samples.
Attention: Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité