Collecteur d'échantillons avec bouchon à vis
Fournisseur: KARTELL
916 914 910 912 913 911
216-3112EA 105 EUR InStock
216-3112 216-3110 216-3102 216-3106 216-3108 216-3104
Collecteur d'échantillons avec bouchon à vis
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
Pour stocker et transporter les échantillons en toute sécurité.
PEBD, translucide.
  • Bonne résistance chimique et thermique
  • Parois résistantes, forme légèrement conique
  • Particulièrement étanche grâce au bouchon à vis et au joint conique
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité