Flacons avec capuchon fileté
Fournisseur: DELTALAB
202841 202842 202844 202840 202843 202848
216-4301EA 289 EUR InStock
216-4301 216-4302 216-4303 216-2056 216-2057 216-2058
Flacons avec capuchon fileté
Pots Pots à usage général
En PP translucide, capuchon fileté jaune.
  • Très bonne résistance thermique et chimique
  • Graduations
  • Hermétiques, étanches
Pour le transport et le stockage de matériaux biologiques liquides, en solutions et en poudres.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité