Collecteurs d'échantillons, avec couvercles clipsables
Fournisseur: KARTELL
731 732 733 734 735 736 737 730
216-3134EA 41.3 EUR InStock
216-3134 216-3138 216-3140 216-3142 216-3144 216-3143 216-3136 216-0576
Collecteurs d'échantillons, avec couvercles clipsables
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
PEBD, translucide.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance thermique jusqu'à 80 °C
  • Conception robuste et légère
Avec couvercle clipsable attenant. Le couvercle s'enclenche facilement avec une légère pression. Base plate.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité