Containers, straight, wide mouth, with screw cap, Corning® Gosselin™
Fournisseur: Corning
TP140-05 TP200-14 TP175-06 TP52C-030 TP52C-032 TP53C-014 TP53C-021 TP53C-023 TP53C-030 TP53C-032 TP53C-042 TP53C-052 TP30C-003 TP30C-004 TP30C-011 TP30C-014 TP30C-021 TP30C-030 TP30C-032 TP35C-001 TP35C-004 TP35C-011 TP35C-021 TP35C-025 TP35C-030 TP35C-032 TP35C-042 TP35C-052 TP35C-062 TP52C-001 TP52C-003 TP52C-004 TP52C-021 TP52C-022 TP52C-023 TP52C-024 TP52C-025
216-0518EA 346 EUR InStock
216-0518 215-1324 GOSSTP175-06 216-2111 216-2113 GOSSTP53C-014 GOSSTP53C-021 GOSSTP53C-023 GOSSTP53C-030 GOSSTP53C-032 GOSSTP53C-042 GOSSTP53C-052 GOSSTP30C-003 GOSSTP30C-004 216-2084 GOSSTP30C-014 GOSSTP30C-021 216-2085 GOSSTP30C-032 216-2086 216-2087 216-2088 216-2089 216-2090 216-2091 216-2092 216-2093 216-2094 216-2095 216-2096 216-2097 216-2098 216-2099 216-2100 216-2102 216-2104 216-2107
Containers, straight, wide mouth, with screw cap, Corning® Gosselin™
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
En PP translucide ou PS transparent, capuchon à vis en PE. Gradués pour l'échantillonnage, le stockage et le transport d'échantillons. Faciles à ouvrir et à fermer, lèvre intérieure étanche. Bonne résistance thermique et chimique (PS) ou très bonne résistance thermique et chimique (PP).
  • Couleurs au choix pour une meilleure identification des échantillons
  • Disponibles en version stérile ou aseptique
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité