Conteneurs pour échantillons d'urine et biologiques avec capuchons filetés
Fournisseur: KARTELL
2596 2696 5630 5631
216-0254EA 479 EUR InStock
216-0254 216-0255 216-0264 216-0442
Conteneurs pour échantillons d'urine et biologiques avec capuchons filetés
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons d'urine
En PS, transparent avec bouchons à vis en PE ou en PP.
  • 60 ml avec bouchons à vis en PE et 200 ml avec bouchons à vis en PP
  • Bouchon à fermeture/ouverture rapide, étanche
Pour le prélèvement, le stockage et le transport d'échantillons d'urine et de spécimens biologiques.
* Aseptic containers individually wrapped, with label.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité