L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Creusets, Metalware™
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
1 10 14 15 16 17 18 19 2 22 28 3 37 4 5 6 7 21
459-0050EA 20.3 EUR InStock
459-0050 459-0051 459-0165 459-0166 459-0167 459-0258 459-0168 459-0259 459-0052 459-0261 459-0169 459-0053 459-0170 459-0054 459-0061 459-0065 459-0066 459-0260
Creusets, Metalware™
Creusets
These crucibles are made from nickel (99,6% pure).
  • Suitable for most acids and alkalis
  • Recommended working temperature range up to 350 °C
Peuvent être utilisés dans une gamme de température proche des 800 °C, ce qui entraînerait néanmoins une diminution significative de la durée de vie des creusets.
Lids are available separately. Nickel lids feature an extended tab for lifting the lid clear using nickel tongs. Use nickel tongs for handling nickel crucibles and lids with nickel bow crucible tongs to avoid contamination.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité