Creusets
Fournisseur: Usbeck
459-0252EA 12.7 EUR InStock
459-0252 459-1260 459-1261 459-1262 459-0174
Creusets
Creusets
These crucibles are made from iron.
  • Température max. recommandée 1100 °C
  • Utilisation possible jusqu'à 1500 °C malgré un risque de raccourcir la durée de vie
Area of use: Only on open burner flame.
Informations de commande: Lids are available separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité