L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Creusets
Fournisseur: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
8500-006 8505-050 8505-075 8505-120
459-0160EA 61.9 EUR InStock
459-0160 459-0161 459-0162 459-0163
Creusets
Creusets
En quartz transparent.
  • Résistance thermique jusqu'à 1100 °C (longue durée) et jusqu'à 1300 °C (courte durée)
Les couvercles sont disponibles séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité