VWR®, Crucibles, Porcelain
Fournisseur: VWR Collection
459-0209EA 29.4 EUR InStock
459-0209 459-0208 459-0207 459-0198 459-0197 459-0196 459-0195 459-0194 459-0201 459-0210 459-0214 459-0213 459-0199 459-0211 459-0200 459-0206 459-0205 459-0204 459-0203 459-0202 459-0212
VWR®, Crucibles, Porcelain
Creusets
En porcelaine, intérieur et extérieur émaillés à l'exception du fond.
  • Résistance thermique jusqu'à 1000 °C
Les couvercles sont disponibles séparément.
Lids are available separately.
Certifications: According to DIN 12904.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité