Creusets forme basse
Fournisseur: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
73056 73058 73060 73061 73063 73065 73067
459-0237EA 73.8 EUR InStock
459-0237 216-4479 216-4481 459-0176 459-0172 459-0178 459-0173
Creusets forme basse
Creusets
These crucibles are made from fused quartz, translucent, glazed.
  • Max. température: 1050 °C
Informations de commande: Creuset et couvercle à commander séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité