Incineration dishes, numbered for identification
Fournisseur: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L33/2NUMBAB100 L33/4NUMBAB100 L33/4NUMB1-99
459-2228EA 0 EUR InStock
459-2228 HALDL33/4NUMBAB100 HALDL33/4NUMB1-99
Incineration dishes, numbered for identification
Nacelles Nacelles de combustion
En porcelaine.
  • Intérieur et extérieur émaillés excepté le fond
  • "Bonne résistance chimique
  • Résiste jusqu'à 1000 °C"
Numbers 1 to 99 or 100 to 999 are printed prior to glazing so that the identification of dishes is simple and not affected by the high temperatures of incineration.
Informations de commande: At time of order, please request the identification number required.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité