Cuves à usage unique
Fournisseur: Brand
759150 759220 759243 759242 759241 759240 759230 759210 759200 759170 759215 759235
612-5684EA 52 EUR InStock
612-5684 612-5688 612-5693 612-5692 612-5691 612-5690 612-5689 612-5687 612-5686 612-5685 612-2505 612-2506
Cuves à usage unique
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Ces cuves UV/visible en plastique à usage unique remplacent souvent les cuves fragiles en verre et/ou quartz.
  • Photométrie de protéines, d'ADN et d'ARN dans le spectre UV
  • Pour des mesures à 260 nm, 280 nm, et à spectre de longueur d'onde visible
  • Bouchons ronds colorés uniquement pour micro cuvettes facilitant l'identification des échantillons et l'étanchéité jusqu'à –20 °C
Convient aux mesures photométriques de protéines, d'ADN et d'ARN dans la gamme UV.
Conditionnement: Individuel exempt de DNase, d'ADN et de RNase.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité