L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cuvettes à usage unique, UVette®
Fournisseur: EPPENDORF
0030106.300 4099100.007 0030106.318
634-1921EA 68.2 EUR InStock
634-1921 634-1922 634-1923
Cuvettes à usage unique, UVette®
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
La conception de la cuvette a une base en forme d'entonnoir, ce qui empêche l'effet capillaire et garantit que les liquides restent constamment au centre de la zone de mesure.
  • Compatibles avec la plupart des spectrophotomètres (avec l'adaptateur approprié)
  • Quatre fenêtres optiques et graduations à 500 et 1000 μl
  • Aucun adaptateur requis pour l'appareil BioPhotometer d'Eppendorf
La conception permet également une longueur de parcours optique s'étendant de 2 et de 10 mm, par simple rotation de la cuvette UVette® de 90 degrés. Avec laMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité