Cuves ultra-micro
Fournisseur: Hellma Analytics
HELL105-201-85-K-4EA 0 EUR InStock
HELL105-201-85-K-4 634-9089 634-9087 634-9088 634-9092 634-9093 HELL105-201-15-K-4 634-9090 634-9091 634-0973 HELL105200-1085K-4 634-0976 634-0977 HELL105200-1015K-4 634-9328 HELL1052021015-K-4 HELL105-202-85-K-4
Cuves ultra-micro
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Cuves ultra micro avec bouchons ronds en PE.
Les cuves par paires permettent de vérifier la calibration spectrale.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité