Cuves pour mesures à flux continu
Fournisseur: HELLMA
170700-0.1-40 170700-2-40 170000-2-40 170000-1-40 1767001550-40 170700-0.5-40 178710-1085-40 137-1-40 137-2-40 137-5-40 137-10-40 175-10-15-40 175-10-85-40 176-50-85-40 1767005-15-40 178712-1085-40 170700-0.2-40 170-700-1-40 176-10-15-40 178710-1015-40 1767008510-40 1767001510-40 176-50-15-40 176700-5-85-40 176-760-85-40 176-761-15-40 178712-10-20 170700-0.2-K-4 170700-0.5-K-4 1767001015-K-4 1767001085-K-4 1767005-15-K-4 178710-1015K-4
634-9823EA 894 EUR InStock
634-9823 634-9827 634-9821 634-9820 634-9936 634-9825 634-0869 634-0859 634-0982 634-0983 634-0830 634-0860 634-0861 634-0863 634-9103 634-0989 634-9824 634-9826 634-9107 634-9945 634-9102 634-9104 634-9108 634-9100 634-0984 634-0985 HELL178712-10-20 HELL170700-0.2-K-4 HELL170700-0.5-K-4 HELL1767001015-K-4 HELL1767001085-K-4 HELL1767005-15-K-4 HELL178710-1015K-4
Cuves pour mesures à flux continu
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Ces cuves comportent une chambre pour minimiser la formation de bulles.
  • Flexibility as well as excellent reproducibility
  • High temperature and chemical resistance thanks to quartz design
  • Reduce bubble adhesion within the chamber
Connector type A; inlet/outlet tubes with ID of 1.75 mm and OD of 3.5 mm and length 8.5 ±0,5 mm
Connector B: Two screw connectors M 6×1 and FEP tubes (500 mm).
The height in the table below refers to the cell height/centre height. If no centre height is given then both heights are acceptable.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité