Cuves avec cavité pour barreau magnétique
Fournisseur: HELLMA
109000F-10-40 109000-10-40 119-10-40 109004-10-40 109004F-10-40 119004-10-40 119F-10-40 119004F-10-40
HELL109000F-10-40EA 328 EUR InStock
HELL109000F-10-40 634-9561 634-9562 HELL109004-10-40 HELL109004F-10-40 HELL119004-10-40 HELL119F-10-40 HELL119004F-10-40
Cuves avec cavité pour barreau magnétique
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
La base des cuves, en quartz noir ou en verre, contient une cavité circulaire pour le barreau d'agitation magnétique.
  • Barreau recommandé de diamètre de 3 - 4 mm sur une longueur de 6 mm
  • Hauteur du faisceau de 15 mm minimum
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité