VWR®, Cuves à usage unique
Fournisseur: VWR Collection
634-0678EA 17 EUR InStock
634-0678 634-0675 634-0676 634-0677
VWR®, Cuves à usage unique
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Cuves à usage unique en polystyrène (PS) optique ou en polyméthacrylate de méthyle (PMMA), adaptées à la plupart des solvants polaires, des solutions acides et alcalines.
  • Variation minimale des valeurs d'extinction
  • Fenêtres légèrement rentrantes, trajet optique clair et propre
  • Transmittance optimale et risque réduit de contamination
Pour le dosage dans l’analyse de l’eau, ou des applications en chimie et en sciences de la vie.
Conditionnement: Refermables – Cuves assorties par nombre de cavités.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité