Macro Cells for Fluorescence Measurements
Fournisseur: HELLMA
101-20-40 101-10-40 101-10-K-40
634-0848EA 373 EUR InStock
634-0848 634-0508 634-0966
Macro Cells for Fluorescence Measurements
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Hellma® high precision quartz glass macro cells for fluorescence measurements in the UV/Vis range, 10×10 to 20 mm path length, with lid.
  • Cells made of high-performance quartz glass
  • Wavelength range from 200 to 2500 nm
  • With PTFE lid
  • Volume: 3500 to 7000 μl
Hellma® precision cells are 100% manufactured in Germany and are suitable for all common spectrophotometers.
Highest precision: Hellma® precision cells are characterised by the highest precision in path length accuracy and parallelism. This guarantees continuously reproducible measurement results.
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Type Ø ext. Hauteur Hauteur centrale Volume Trajet optique Matière fenêtre Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
With PTFE lid Macro 12,5×12,5 mm 45 mm 8,5 - 20 mm 3500 µl 10 mm QS: Quartz glass, high performance for measurements in the UV/Vis range from 200 - 2500 nm 1 634-0508
2 cells with transmission index number and PTFE lid Macro 12,5×12,5 mm 45 mm 8,5 - 20 mm 3500 µl 10 mm QS: Quartz glass, high performance for measurements in the UV/Vis range from 200 - 2500 nm 1 PAIR 634-0966
With PTFE lid Macro 12,5×22,5 mm 45 mm 8,5 - 20 mm 7000 µl 20 mm QS: Quartz glass, high performance for measurements in the UV/Vis range from 200 - 2500 nm 1 634-0848
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité