Dessiccateur, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
467-3120EA 192 EUR InStock
467-3120
Dessiccateur, Nalgene®
Dessiccateurs Dessiccateurs en plastique
En PC transparent, incassable et léger. Adapté pour les applications sous vide ou non. Large base pour une stabilité accrue. Compatible avec les tuyaux à vide de 6,4 mm (¼") à 19 mm (¾") de diam. int. et peut être utilisé avec n'importe quelle plaque pour dessiccateur standard de 230 mm, par ex. 467-3100. Doit être utilisé à température ambiante uniquement.
  • Bras latéraux pratiques sur le couvercle et la base
  • Joint torique pour une fermeture étanche, graissage non requis
  • Robinet amovible
Informations de commande: fournies sans plaque (à commander séparément).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité