Dessiccateur, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
467-0021EA 91.2 EUR InStock
467-0021
Dessiccateur, Nalgene®
Dessiccateurs Dessiccateurs en plastique
Parfait pour le séchage et les processus de séchage. Couvercle en PC transparent et robuste avec rebord encastré. Base en PP bleu résistant.
  • Base imperméable à tous les dessiccants solides
  • Autoclavable
Information de livraison: fourni avec une plaque en aluminium de 140 mm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité