Dessiccateurs, vide, espace restreint
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F420220000 F420100000 F420120000 F420200000 F420250000 F420270000
467-2233EA 249 EUR InStock
467-2233 467-2230 467-2231 467-2232 467-2234 467-0135
Dessiccateurs, vide, espace restreint
Dessiccateurs Dessiccateurs en plastique
Dégazez rapidement et facilement les liquides en laboratoire ou en classe avec ce petit dessiccateur à vide en plastique. Ces unités solides et incassables offrent un stockage à sec et une protection pour les produits sensibles.
  • Plus léger et ne s'ébrèche pas comme le verre
  • Maintient un vide total (760 mm Hg) à température ambiante pendant 24 heures
  • Les modèles à fond en polypropylène blanc résistent aux creusets incandescents sur les plaques pour dessiccateurs en céramique à chaleur élevée Minerit HD
  • Les modèles à fond en polycarbonate transparent offrent une visibilité accrue sous un plus grand nombre d'angles
Ces dessiccateurs sont équipés d'un robinet conique en polypropylène avec un bouchon en PTFE (467-4194) qui convient aux tubes de 6,35 à 9,525 mm de Ø interne et permet une entrée d'air contrôlé empêchant les turbulences inutiles. Le joint torique en néoprène assure une étanchéité jusqu'à 0 °C sans avoir besoin de graisse.
Surface en polycarbonate transparent à dôme plat avec un grand bouton nervuré pour optimiser l'espace intérieur et fournir en moyenne 13% de plus de volume intérieur que les dômes hémisphériques standard.
Informations de commande: fournis avec une plaque en PP, de 3,2 mm d'épaisseur, avec des trous de 3,2 mm de diamètre pour laisser circuler l'air.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité