Armoires de dessiccation, série SICCO Star
Fournisseur: Bohlender
V1871-07 V1875-07 V1879-07 V1841-07
467-4126EA 1430 EUR InStock
467-4126 467-0053 467-0114 467-0112
Armoires de dessiccation, série SICCO Star
Dessiccateurs Armoires de dessiccation
Les armoires possèdent un cadre en aluminium renforcé, une porte avec un joint en caoutchouc mousse et une bande magnétique. Conçues pour stocker ou sécher des produits sensibles à l'humidité, à l'aide de gel de silice. L'environnement contrôlé à l'intérieur du dessiccateur est parfait pour stocker les matériaux de référence, les échantillons conservés, les échantillons métallographiques, le tabac et les échantillons d'ADN. Les armoires Super-Star peuvent être remplies avec du gaz inerte, de l'azote par exemple, pour stocker en toute sécurité des produits chimiques dangereux.
  • L'hygromètre électronique monté sur porte indique les valeurs minimales et maximales de température et d'humidité. L'hygromètre des armoires Super-Star possède un affichage sur deux lignes
  • Résistance thermique comprise entre −20 et +70 °C
  • Les armoires sont dotées de pieds en caoutchouc anti-glisse et les modèles Star peuvent être empilés
  • Les armoires Super-Star possèdent un verrouillage cylindrique et un flexible avec une admission de gaz à couplage rapide de 2×6 mm de diamètre, un clapet anti-retour et des raccords de tubes
Information de livraison: fournies avec quatre étagères télescopiques amovibles, en verre acrylique, un plateau de dessiccation et du gel de silice. Capacité maximale de 26 étagères.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité