Dilatometers, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
Quickfit®
BIBBSB14DLEA 188 EUR InStock
BIBBSB14DL BIBBWE12/1
Dilatometers, Quickfit®
Dilatomètres
PYREX®, borosilicate glass.
  • Dilatometer body is graduated with an arbitrary scale
  • Interchangable stopper has open top to allow weighting with steel balls etc.
For measuring the expansion of edible oils and fats over the temperature range within which melting takes place.
Informations de commande: The body and stopper should be ordered separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité