Boîtes de culture en poly-lysine, Corning® BioCoat™
Fournisseur: Corning
354468 354517 356468 356517 356518 354467 354469 354518 356467 356469
734-0149EA 120.34 EUR InStock
734-0149 734-0177 734-0284 734-0301 734-0302 734-0148 734-0150 734-0178 734-0417 734-0285
Boîtes de culture en poly-lysine, Corning® BioCoat™
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour culture tissulaire
PS recouvert de poly-lysine.
La poly-D-lysine (PDL) et la poly-L-lysine (PLL) sont des composés synthétiques qui améliorent l'adhésion cellulaire et l'absorption des protéines en modifiant les charges de la surface du substrat de culture. Les traitements de surface en poly-lysine permettent des applications telles que l'adhésion et l'étalement de diverses lignées cellulaires, la différenciation cellulaire et l'excroissance de neurites, l'adhésion des lignées de cellules transfectées et la survie de neurones primaires dans la culture.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité