Boîtes de Pétri pour fécondation in vitro, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
150255 150270 150360
391-0109EA 370 EUR InStock
391-0109 391-0108 391-0475
Boîtes de Pétri pour fécondation in vitro, Nunc™
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour culture tissulaire
En PS, stériles, fond plat, avec couvercle. Ces boîtes certifiées sont destinées à une utilisation pour réaliser des fécondations in vitro (FIV).
  • Échanges gazeux facilités grâce au couvercle ventilé
  • Fabriquées conformément à la norme ISO 13485 avec traçabilité totale du lot
  • Certification unique, basée sur un test de toxicité sur un embryon de souris au stade unicellulaire, confirmant la stérilité (SAL 10⁶), l'apyrogénicité et la conformité aux exigences USP classe VI
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité