Dishes, evaporating
Fournisseur: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L131/2 L131/3 L131/4 L131/5 L131/6 L131/7 L131/8
216-0370EA 19.5 EUR InStock
216-0370 216-0371 216-0289 216-0372 216-0373 216-0374 216-0375
Dishes, evaporating
Plateaux/Récipients/Pots Capsules d'évaporation
En porcelaine émaillée.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance thermique jusqu'à +1000 °C
  • Faible expansion thermique
Pour de nombreuses applications de laboratoire. Avec bec verseur et fond plat. Emaillage blanc.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité