L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Capsules, évaporation, demi-profondeur
Fournisseur: VWR Collection
216-0537EA 33.5 EUR InStock
216-0537 216-0554 216-0553 216-0552 216-0551 216-0550 216-0549 216-0548
VWR®, Capsules, évaporation, demi-profondeur
Plateaux/Récipients/Pots Capsules d'évaporation
En porcelaine, émaillée.
  • Very good chemical resistance
  • Heat resistant up to +1000 °C
  • Low thermal expansion
The economical alternative for a wide range of laboratory applications. With spout and round bottom. White glaze inside.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité