VWR®, Capsules, évaporation, peu profondes
Fournisseur: VWR Collection
216-0557EA 61.1 EUR InStock
216-0557 216-0562 216-0561 216-0560 216-0558 216-0556 216-0555 216-0559
VWR®, Capsules, évaporation, peu profondes
Plateaux/Récipients/Pots Capsules d'évaporation
En porcelaine, émaillée.
  • Very good chemical resistance
  • Heat resistant up to +1000 °C
  • Low thermal expansion
The economical alternative for a wide range of laboratory applications. With spout and flat bottom. Glazed white except for the outside bottom surface.
DIN 12903
Certifications: DIN 12903
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité