L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Nacelles d'incinération
Fournisseur: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L33/1 L33/2 L33/4 L33C/00 L33C/00B L33C/4B L33C/7 L33D/2 L33D/3 L33D/4 L5032/1
459-2121EA 11.7 EUR InStock
459-2121 459-2122 459-2123 459-2131 459-0038 459-2132 459-2134 459-2112 459-2113 459-2114 459-2141
Nacelles d'incinération
Nacelles Nacelles de combustion
Capsules en porcelaine, intérieur et extérieur émaillés, excepté le fond.
  • Résistent à des températures jusqu'à 1000 °C
  • Formes peu profondes sans bec verseur, formes profondes avec bec verseur
Les capsules rectangulaires ont des parois inclinées.
Les mesures indiquées sont L×P×H pour les nacelles rectangulaires et Ø×h pour les autres.
Les mesures indiquées sont l×p×h pour les nacelles rectangulaires et Ø×h pour les autres.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité