Plateaux pour instruments avec couvercle à bouton
Fournisseur: BOCHEM
8710 8711 8712 8713 8714 8715 8716 8717
216-0050EA 67.9 EUR InStock
216-0050 216-1739 216-0052 216-0053 216-0054 216-0055 216-0056 216-0057
Plateaux pour instruments avec couvercle à bouton
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux pour instruments
En acier inoxydable 18/10.
  • Surface lisse pour un nettoyage aisé
  • Antimagnétiques, polissage électrolytique
  • Bonne résistance chimique, excellente résistance thermique
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité