L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Plateaux pour instruments avec couvercle
Fournisseur: BOCHEM
8400 8404 8406 8407
216-0016EA 91 EUR InStock
216-0016 216-0017 216-0018 216-0019
Plateaux pour instruments avec couvercle
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux pour instruments
En acier inoxydable 18/10.
  • Forme spéciale des coins pour faciliter le nettoyage
  • Antimagnétiques
  • Bonne résistance chimique, excellente résistance thermique
Les couvercles coiffant permettent aux plateaux d'être empilés.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité