Boîtes de Petri
Fournisseur: Greiner Bio-One
633180_480 633181_480 639102_120 632181_480 639161_120 632180_480 627102_740 664102_360 628102_600 635102_480 628161_600 627161_740 664161_360 635161_480
391-3660EA 70.8 EUR InStock
391-3660 391-0490 391-3665 391-0488 391-0491 391-3661 391-2072 391-2079 391-3655 391-0261 391-0487 391-0486 391-0493 391-0558
Boîtes de Petri
Boîtes de culture Boîtes de Petri
En PS transparent pour une utilisation simple lors les applications de microscopie. Avec ou sans ouverture.
  • Empilage aisé
  • Structure solide pour une bonne résistance thermique lors d'applications avec géloses chaudes
  • Ouvertures pour un meilleur échange gazeux ou sans ouverture pour de longues périodes d'incubation
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité