Boîtes de Petri
Fournisseur: Kavalier
KAVAN6324920041202EA 412 EUR InStock
KAVAN6324920041202 391-2710 391-0476 391-2730 KAVAN6324920061802 391-0477 391-2720 391-2740 391-2770 391-2760
Boîtes de Petri
Boîtes de culture Boîtes de Petri
En verre borosilicaté.
  • Fond et couvercle plans
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité