L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Boîtes de Petri, Steriplan®, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
237554008 237554205 237554505 237554608 237554805 237555107 237555201 237555604 237555904 237553903
391-2810EA 3.8 EUR InStock
391-2810 391-2820 391-2831 391-2830 391-2840 391-2850 391-2860 391-2870 391-2880 391-2805
Boîtes de Petri, Steriplan®, DURAN®
Boîtes de culture Boîtes de Petri
En verre sodocalcique. Classe hydrolytique III. Le diamètre indiqué dans le tableau est le diamètre externe du couvercle. La hauteur correspond à la hauteur de la base seulement.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité