Boîtes de Petri, Duroplan®, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
217554101 217554307 217554607 217554804 217555106 217555303
391-0810EA 21.3 EUR InStock
391-0810 391-0820 391-0830 391-0840 391-0850 391-0860
Boîtes de Petri, Duroplan®, DURAN®
Boîtes de culture Boîtes de Petri
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®. Cette boîte de Pétri est utilisée dans l'industrie pharmaceutique ou agroalimentaire mais aussi en milieux hospitaliers, pour le contrôle de surfaces de contact telles que la peau, les blocs opératoires ou les plans de travail.
  • Base et couvercle à surface interne et externe plates, exempts de bulles et de rayures
  • Distribution uniforme du milieu de culture
  • Transparence exempte de distorsion
  • Haute résistance aux chocs thermiques et aux agents chimiques
DIN 13132
Certifications: DIN 13132
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité