Boîtes de Petri, PYREX®
Fournisseur: SciLabware
1480/02D 1480/12D 1480/06D 1480/08D 1480/10D
391-2023EA 210 EUR InStock
391-2023 391-2027 391-2024 391-2025 391-2026
Boîtes de Petri, PYREX®
Boîtes de culture Boîtes de Petri
PYREX®, verre borosilicate, avec couvercle.
  • Résistance chmiqiue
  • Forme spécialement conçue pour garantir une épaisseur de parois régulière et une qualité optique uniforme
  • Peuvent supporter de monbreux autoclavages
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité