Boîtes de Petri, Sterilin®
Fournisseur: STERILIN
124-17 122-17 123 121V PF55 PF55V
391-2022EA 555 EUR InStock
391-2022 391-2020 391-2021 391-2019 391-2041 391-2042
Boîtes de Petri, Sterilin®
Boîtes de culture Boîtes de Petri
Idéales pour une utilisation dans des milieux ou espaces d'incubateur restreints.
  • Fabriquées de manière aseptique en conditions de salle propre (classe 7, ISO 14644) afin d'exclure toute contamination microbiologique
  • Les boîtes de 55 mm recevront des membranes filtrantes de 47 mm et sont donc idéales pour l'analyse de l'eau
  • Les boîtes de 50 mm à forme profonde offrent une profondeur de plus de 20 mm et sont conçues pour une utilisation avec des milieux liquides
Les dimensions sont indiquées pour la base du Ø extérieur et la hauteur extérieure (en mm)
Save incubator space with Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 to 140 mm Petri Dishes. These small dishes are suitable for most applications. Not available in America.
140 mm dish is produced and tested in accordance with the EN ISO 24998 Petri dish standard which includes stringent dimensional controls.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité