Boîte de coloration, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
720-0701EA 293 EUR InStock
720-0701
Boîte de coloration, WHEATON®
Pots Cuves de coloration
Verre sodo-calcique.
  • Peut accueillir 19 lames disposées tour à tour face à face et en diagonale
Cette boîte de coloration avec couvercle peut contenir 10 lames simples standard de 76×26 mm ou 20 lames dos à dos.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité