Cuves à coloration
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42450010 42461010 42460010
631-9313EA 26.1 EUR InStock
631-9313 631-9310 631-9311
Cuves à coloration
Pots Cuves de coloration
Verre sodo-calcique.
  • Trois versions
  • Pour 16 ou 10 lames
  • Selon Hellendahl ou Schiefferdecker
Ces cuves à coloration conviennent aux lames de microscopie standard (76×26 mm).
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité