VWR®, Coupelles de pesée à usage unique avec languettes
Fournisseur: VWR Collection
611-1362EA 121 EUR InStock
611-1362 611-1371 611-1372 611-1378 611-1379
VWR®, Coupelles de pesée à usage unique avec languettes
Nacelles Nacelles de pesée
Aluminium.
  • À fond plat et parois ondulées, pour une meílleure rigidité
  • Coupelles munies de languettes, faciles à manipuler
  • Sans huile
  • Légèrement effilées, faciles à ranger
Coupelles solides, à usage unique, avec parois ondulées et languettes. Pour les opérations courantes consistant à peser, préparer ou stocker un échantillon. Les coupelles peuvent aussi servir de plateaux d'évaporation, de récipients pour des composants divers, ou de housses anti-poussière.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité