Flacons avec jaugeurs gradués
Fournisseur: Kartell
612-0948EA 18.3 EUR InStock
612-0948 612-0949 KART1475 612-0950 KART1477 KART1476
Flacons avec jaugeurs gradués
Bouchons mesureurs inclinés
Flacon et tube en PE translucide, jaugeur en PMP transparent.
  • Pour une distribution répétitive d'une même quantité de liquide
  • Une fois la position du jaugeur réglée, le volume délivré reste constant
Le jaugeur de 25/50 ml coulisse le long du tube. Le niveau du liquide délivré dans le jaugeur par pression sur le flacon varie en fonction de la hauteur du tube dans le jaugeur.
Couleur: transparent (flacon), rouge (bouchon)
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité